Stampa…
4-Fluoro-1-isopropoxy-2-nitrobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC911166-1G PC911166-5G
APOSPC911166-1GEA 234 EUR
APOSPC911166-1G APOSPC911166-5G
4-Fluoro-1-isopropoxy-2-nitrobenzene 95%
4-Fluoro-1-isopropoxy-2-nitrobenzene
Formula: C₉H₁₀FNO₃
Peso molecolare: 199,179 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17014054
CAS Number: 1092496-27-9