4-Ethoxy-1-fluoro-2-nitrobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC911165-1G
PC911165-5G
APOSPC911165-1GEA
112
EUR
APOSPC911165-1G
APOSPC911165-5G
4-Ethoxy-1-fluoro-2-nitrobenzene 97%
4-Ethoxy-1-fluoro-2-nitrobenzene
Formula:
C₈H₈FNO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD17014026 CAS Number: 10298-81-4 |