Stampa…
3-Cyano-3-(4-fluoro-phenyl)-propionic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC911150-1G PC911150-5G
APOSPC911150-1GEA 248 EUR
APOSPC911150-1G APOSPC911150-5G
3-Cyano-3-(4-fluoro-phenyl)-propionic acid 96%
3-Cyano-3-(4-fluoro-phenyl)-propionic acid
Formula: C₁₀H₈FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11036172
CAS Number: 1267271-26-0