Stampa…
2-(3-Fluorophenylamino)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC911148-1G PC911148-250MG
APOSPC911148-1GEA 256 EUR
APOSPC911148-1G APOSPC911148-250MG
2-(3-Fluorophenylamino)acetic acid 95%
2-(3-Fluorophenylamino)acetic acid
Formula: C₈H₈FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10029158
CAS Number: 5319-43-7