Stampa…
7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC911133-100MG PC911133-250MG
APOSPC911133-100MGEA 335 EUR
APOSPC911133-100MG APOSPC911133-250MG
7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine 95%
7-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine
Formula: C₁₀H₁₂FN
Peso molecolare: 165,207 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06739166
CAS Number: 173998-63-5