Stampa…
4-Nitro-5-trifluoromethyl-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Nitro-5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC911116-1G PC911116-250MG PC911116-5G
APOSPC911116-1GEA 141 EUR
APOSPC911116-1G APOSPC911116-250MG APOSPC911116-5G
4-Nitro-5-trifluoromethyl-1H-pyrazole 98%
4-Nitro-5-trifluoromethyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₂F₃N₃O₂
Peso molecolare: 181,073 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04971110
CAS Number: 1046462-99-0