Stampa…
(2,2,2-Trifluoroethoxy)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC911111-1G PC911111-5G
APOSPC911111-1GEA 197 EUR
APOSPC911111-1G APOSPC911111-5G
(2,2,2-Trifluoroethoxy)acetic acid 98%
(2,2,2-Trifluoroethoxy)acetic acid
Formula: C₄H₅F₃O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02322998
CAS Number: 675-67-2