Stampa…
3-Bromo-6-fluoropyridin-2-amine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC911050-100MG PC911050-250MG
APOSPC911050-100MGEA 78.6 EUR
APOSPC911050-100MG APOSPC911050-250MG
3-Bromo-6-fluoropyridin-2-amine 96%
3-Bromo-6-fluoropyridin-2-amine
Formula: C₅H₄BrFN₂
Peso molecolare: 191,001 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD16556245
CAS Number: 1232431-41-2