Stampa…
3-(Difluoromethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC911011-100MG PC911011-250MG
APOSPC911011-100MGEA 53.8 EUR
APOSPC911011-100MG APOSPC911011-250MG
3-(Difluoromethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde 95+%
3-(Difluoromethoxy)-4-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₈H₆F₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00720656
CAS Number: 53173-70-9