Stampa…
(3S)-3-Amino-4-(4-fluorophenyl)butanoic acid hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC911010-1G PC911010-250MG
APOSPC911010-1GEA 377 EUR
APOSPC911010-1G APOSPC911010-250MG
(3S)-3-Amino-4-(4-fluorophenyl)butanoic acid hydrochloride 98%
Formula: C₁₀H₁₂FNO₂·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01861012
CAS Number: 331763-68-9