Stampa…
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC910983-1G PC910983-250MG
APOSPC910983-1GEA 108 EUR
APOSPC910983-1G APOSPC910983-250MG
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridine 95%
2-(Difluoromethyl)-5-nitropyridine
Formula: C₆H₄F₂N₂O₂
Peso molecolare: 174,105 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD25476575
CAS Number: 1646152-46-6