Stampa…
1-(4-Fluorophenyl)hexan-1-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC910952-1G PC910952-5G
APOSPC910952-1GEA 270 EUR
APOSPC910952-1G APOSPC910952-5G
1-(4-Fluorophenyl)hexan-1-one 98%
1-(4-Fluorophenyl)hexan-1-one
Formula: C₁₂H₁₅FO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11210352
CAS Number: 1426-70-6