Stampa…
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC910950-1G PC910950-250MG
APOSPC910950-1GEA 596 EUR
APOSPC910950-1G APOSPC910950-250MG
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile 98%
4-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₆FNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11213689
CAS Number: 856931-47-0