Stampa…
5-Fluoro-1-methylindazole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC910940-1G PC910940-250MG
APOSPC910940-1GEA 633 EUR
APOSPC910940-1G APOSPC910940-250MG
5-Fluoro-1-methylindazole 96%
5-Fluoro-1-methylindazole
Formula: C₈H₇FN₂
Peso molecolare: 150,153 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11977520
CAS Number: 121002-36-6