Stampa…
5-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC910935-1G PC910935-5G
APOSPC910935-1GEA 234 EUR
APOSPC910935-1G APOSPC910935-5G
5-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole 98%
5-(4-Fluorophenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₉H₇FN₂O
Peso molecolare: 178,163 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09261229
CAS Number: 59562-68-4