Stampa…
3-Chloro-1-(4-fluorophenyl)propan-1-ol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC910933-1G PC910933-5G
APOSPC910933-1GEA 270 EUR
APOSPC910933-1G APOSPC910933-5G
3-Chloro-1-(4-fluorophenyl)propan-1-ol 96%
3-Chloro-1-(4-fluorophenyl)propan-1-ol
Formula: C₉H₁₀ClFO
Peso molecolare: 188,627 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14529705
CAS Number: 31736-75-1