Ethyl 2-[(3-fluorophenyl)amino]acetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC910928-1G
PC910928-5G
APOSPC910928-1GEA
53.8
EUR
APOSPC910928-1G
APOSPC910928-5G
Ethyl 2-[(3-fluorophenyl)amino]acetate 98%
Ethyl 2-[(3-fluorophenyl)amino]acetate
Formula:
C₁₀H₁₂FNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11152956 CAS Number: 2573-30-0 |