Stampa…
[3-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methanamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC910925-1G PC910925-5G
APOSPC910925-1GEA 248 EUR
APOSPC910925-1G APOSPC910925-5G
[3-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methanamine 98%
[3-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methanamine
Formula: C₉H₈FN₃O
Peso molecolare: 193,178 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08899396
CAS Number: 919017-55-3