Stampa…
Ethyl 2-fluoropyridine-3-carboxylate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC910913-1G PC910913-5G
APOSPC910913-1GEA 51.5 EUR
APOSPC910913-1G APOSPC910913-5G
Ethyl 2-fluoropyridine-3-carboxylate 96%
Ethyl 2-fluoropyridine-3-carboxylate
Formula: C₈H₈FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698241
CAS Number: 113898-56-9