Stampa…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC910896-1G PC910896-5G
APOSPC910896-1GEA 81.2 EUR
APOSPC910896-1G APOSPC910896-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde 95%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Formula: C₇H₃ClF₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09907845
CAS Number: 944900-06-5