N-Isobutyl 3-fluorobenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC910858-1G
PC910858-5G
APOSPC910858-1GEA
219
EUR
APOSPC910858-1G
APOSPC910858-5G
N-Isobutyl 3-fluorobenzylamine 98%
N-Isobutyl 3-fluorobenzylamine
Formula:
C₁₁H₁₆FN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11139645 CAS Number: 1019578-68-7 |