Stampa…
4-(2-Fluorophenyl)-2-methylthiazole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC910849-10G PC910849-1G PC910849-5G
APOSPC910849-10GEA 502 EUR
APOSPC910849-10G APOSPC910849-1G APOSPC910849-5G
4-(2-Fluorophenyl)-2-methylthiazole 96%
4-(2-Fluorophenyl)-2-methylthiazole
Formula: C₁₀H₈FNS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21333097
CAS Number: 1355248-06-4