Stampa…
8-Bromo-6-fluorochroman-4-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC910812-100MG PC910812-250MG
APOSPC910812-100MGEA 216 EUR
APOSPC910812-100MG APOSPC910812-250MG
8-Bromo-6-fluorochroman-4-one 97%
8-Bromo-6-fluorochroman-4-one
Formula: C₉H₆BrFO₂
Peso molecolare: 245,045 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11104781
CAS Number: 1092350-87-2