Methyl 5-fluoro-2-methoxypyridine-3-carboxylate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 5-fluoro-2-methoxynicotinate
Formula:
C₈H₈FNO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD14698160 CAS Number: 122433-52-7 |