Stampa…
5-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC910758-1G PC910758-250MG
APOSPC910758-1GEA 836 EUR
APOSPC910758-1G APOSPC910758-250MG
5-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-4-methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₅BrF₃NO
Peso molecolare: 256,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18257659
CAS Number: 1256790-33-6