1,1,1-Trifluoro-3-(pyridin-2-yl)propan-2-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC910753-1G
PC910753-250MG
APOSPC910753-1GEA
807
EUR
APOSPC910753-1G
APOSPC910753-250MG
1,1,1-Trifluoro-3-(pyridin-2-yl)propan-2-amine 98%
1,1,1-Trifluoro-3-(pyridin-2-yl)propan-2-amine
Formula:
C₈H₉F₃N₂ Peso molecolare: 190,166 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11178764 CAS Number: 1094372-75-4 |