Stampa…
3-(2-Fluoropyridin-3-yl)propanoic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC910748-1G PC910748-250MG
APOSPC910748-1GEA 633 EUR
APOSPC910748-1G APOSPC910748-250MG
3-(2-Fluoropyridin-3-yl)propanoic acid 96%
3-(2-Fluoropyridin-3-yl)propanoic acid
Formula: C₈H₈FNO₂
Peso molecolare: 169,153 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18803197
CAS Number: 944998-14-5