Stampa…
Ethyl (2E)-3-(2-fluoropyridin-3-yl)prop-2-enoate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC910747-1G PC910747-5G
APOSPC910747-1GEA 270 EUR
APOSPC910747-1G APOSPC910747-5G
Ethyl (2E)-3-(2-fluoropyridin-3-yl)prop-2-enoate 96%
Ethyl (2E)-3-(2-fluoropyridin-3-yl)prop-2-enoate
Formula: C₁₀H₁₀FNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26711919
CAS Number: 1563741-43-4