Stampa…
7-Fluoro-1,3-dihydroquinazoline-2,4-dione 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC910746-1G PC910746-5G
APOSPC910746-1GEA 36.4 EUR
APOSPC910746-1G APOSPC910746-5G
7-Fluoro-1,3-dihydroquinazoline-2,4-dione 96%
7-Fluoro-1,3-dihydroquinazoline-2,4-dione
Formula: C₈H₅FN₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09954843
CAS Number: 76088-98-7