Stampa…
7-Fluoro-6-methoxy-3H-quinazolin-4-one 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC910741-1G PC910741-250MG
APOSPC910741-1GEA 894 EUR
APOSPC910741-1G APOSPC910741-250MG
7-Fluoro-6-methoxy-3H-quinazolin-4-one 96%
7-Fluoro-6-methoxy-3H-quinazolin-4-one
Formula: C₉H₇FN₂O₂
Peso molecolare: 194,162 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23105805
CAS Number: 869475-52-5