Stampa…
2-[(2-Fluoropyridin-3-yl)methylidene]malononitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC910738-1G PC910738-5G
APOSPC910738-1GEA 219 EUR
APOSPC910738-1G APOSPC910738-5G
2-[(2-Fluoropyridin-3-yl)methylidene]malononitrile 96%
2-[(2-Fluoropyridin-3-yl)methylidene]malononitrile
Formula: C₉H₄FN₃
Peso molecolare: 173,147 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26383424
CAS Number: 1820674-40-5