Stampa…
6-Amino-3-bromo-2-fluoropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-6-fluoropyridin-2-amine
PC910727-1G PC910727-250MG
APOSPC910727-1GEA 115 EUR
APOSPC910727-1G APOSPC910727-250MG
6-Amino-3-bromo-2-fluoropyridine 98%
6-Amino-3-bromo-2-fluoropyridine
Formula: C₅H₄BrFN₂
Peso molecolare: 191,001 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11848480
CAS Number: 944401-65-4