Stampa…
8-Fluoro-4-methyl-1H-quinolin-2-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC910722-1G PC910722-250MG
APOSPC910722-1GEA 829 EUR
APOSPC910722-1G APOSPC910722-250MG
8-Fluoro-4-methyl-1H-quinolin-2-one 98%
8-Fluoro-4-methyl-1H-quinolin-2-one
Formula: C₁₀H₈FNO
Peso molecolare: 177,175 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22373149
CAS Number: 5279-86-7