3-(Chloromethyl)-2-fluoropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC910721-1G
PC910721-5G
APOSPC910721-1GEA
290
EUR
APOSPC910721-1G
APOSPC910721-5G
3-(Chloromethyl)-2-fluoropyridine 98%
3-(Chloromethyl)-2-fluoropyridine
Formula:
C₆H₅ClFN Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD10697617 CAS Number: 315180-14-4 |