Stampa…
6-Fluoro-3-methylisoquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC910719-1G PC910719-250MG
APOSPC910719-1GEA 677 EUR
APOSPC910719-1G APOSPC910719-250MG
6-Fluoro-3-methylisoquinoline 98%
6-Fluoro-3-methylisoquinoline
Formula: C₁₀H₈FN
Peso molecolare: 161,176 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22571325
CAS Number: 1221445-02-8