Stampa…
6-Chloro-2-fluoropyridine-3-carbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-2-fluoro-3-pyridinecarboxaldehyde, 6-Chloro-2-fluoronicotinaldehyde
PC910712-1G PC910712-250MG
APOSPC910712-1GEA 354 EUR
APOSPC910712-1G APOSPC910712-250MG
6-Chloro-2-fluoropyridine-3-carbaldehyde 97%
6-Chloro-2-fluoropyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₆H₃ClFNO
Peso molecolare: 159,546 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16556251
CAS Number: 1093880-37-5