Stampa…
2-Fluoro-4-(pyrrolidin-1-yl)pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC910693-1G PC910693-5G
APOSPC910693-1GEA 219 EUR
APOSPC910693-1G APOSPC910693-5G
2-Fluoro-4-(pyrrolidin-1-yl)pyridine 98%
2-Fluoro-4-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
Formula: C₉H₁₁FN₂
Peso molecolare: 166,195 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20491454
CAS Number: 1352318-60-5