Stampa…
7-Fluoronaphthalen-1-ol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC910642-100MG PC910642-250MG
APOSPC910642-100MGEA 52.2 EUR
APOSPC910642-100MG APOSPC910642-250MG
7-Fluoronaphthalen-1-ol 97%
7-Fluoronaphthalen-1-ol
Formula: C₁₀H₇FO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00077540
CAS Number: 3132-92-1