Stampa…
3-Cyclopropoxy-5-fluoro-N-methylaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC910627-1G PC910627-250MG
APOSPC910627-1GEA 210 EUR
APOSPC910627-1G APOSPC910627-250MG
3-Cyclopropoxy-5-fluoro-N-methylaniline 95%
3-Cyclopropoxy-5-fluoro-N-methylaniline
Formula: C₁₀H₁₂FNO
Peso molecolare: 181,207 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17004957
CAS Number: 1243481-34-6