Stampa…
Methyl 6-fluoro-1H-indazole-3-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC910615-1G PC910615-250MG
APOSPC910615-1GEA 133 EUR
APOSPC910615-1G APOSPC910615-250MG
Methyl 6-fluoro-1H-indazole-3-carboxylate 95%
Methyl 6-fluoro-1H-indazole-3-carboxylate
Formula: C₉H₇FN₂O₂
Peso molecolare: 194,162 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07371604
CAS Number: 885279-26-5