Stampa…
7-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2,3-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Fluoro-1-methylindoline-2,3-dione
PC910563-1G PC910563-5G PC910563-10G
APOSPC910563-1GEA 132 EUR
APOSPC910563-1G APOSPC910563-5G APOSPC910563-10G
7-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2,3-dione 95%
7-Fluoro-1-methyl-1H-indole-2,3-dione
Formula: C₉H₆FNO₂
Peso molecolare: 179,148 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21984607
CAS Number: 875003-43-3