Stampa…
8-Bromo-2-fluoro-1,5-naphthyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC910430-100MG PC910430-250MG PC910430-1G
APOSPC910430-100MGEA 279 EUR
APOSPC910430-100MG APOSPC910430-250MG APOSPC910430-1G
8-Bromo-2-fluoro-1,5-naphthyridine 97%
8-Bromo-2-fluoro-1,5-naphthyridine
Formula: C₈H₄BrFN₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD24539414
CAS Number: 1432322-85-4