Stampa…
4-Chloro-2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC910371-1G PC910371-250MG
APOSPC910371-1GEA 481 EUR
APOSPC910371-1G APOSPC910371-250MG
4-Chloro-2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 95%
4-Chloro-2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₈H₇ClF₃N
Peso molecolare: 209,596 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09907679
CAS Number: 1379346-32-3