Stampa…
2-Hydroxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC910312-1G PC910312-5G
APOSPC910312-1GEA 377 EUR
APOSPC910312-1G APOSPC910312-5G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₅F₃O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18397426
CAS Number: 1071156-25-6