Stampa…
4,5-Difluoro-2-methoxyphenol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC910258-100MG PC910258-1G PC910258-250MG
APOSPC910258-100MGEA 183 EUR
APOSPC910258-100MG APOSPC910258-1G APOSPC910258-250MG
4,5-Difluoro-2-methoxyphenol 96%
4,5-Difluoro-2-methoxyphenol
Formula: C₇H₆F₂O₂
Peso molecolare: 160,118 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14706859
CAS Number: 246029-17-4