Stampa…
6-Bromo-2,3-difluorophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC910246-1G PC910246-5G
APOSPC910246-1GEA 255 EUR
APOSPC910246-1G APOSPC910246-5G
6-Bromo-2,3-difluorophenol 97%
6-Bromo-2,3-difluorophenol
Formula: C₆H₃BrF₂O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11656842
CAS Number: 186590-23-8