Stampa…
2-Chloro-5-fluoropyridin-4-ol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-5-fluoro-pyridin-4-ol
PC910219-1G PC910219-5G
APOSPC910219-1GEA 364 EUR
APOSPC910219-1G APOSPC910219-5G
2-Chloro-5-fluoropyridin-4-ol 96%
2-Chloro-5-fluoropyridin-4-ol
Formula: C₅H₃ClFNO
Peso molecolare: 147,535 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13189882
CAS Number: 1196153-96-4