Stampa…
2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC910171-100MG PC910171-250MG
APOSPC910171-100MGEA 45.1 EUR
APOSPC910171-100MG APOSPC910171-250MG
2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-amine 97%
2-(Difluoromethoxy)pyridin-4-amine
Formula: C₆H₆F₂N₂O
Peso molecolare: 160.121 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18261290
CAS Number: 1211587-46-0