1,2-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC910151-1G
PC910151-500MG
APOSPC910151-1GEA
467
EUR
APOSPC910151-1G
APOSPC910151-500MG
1,2-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1,2-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formula:
C₇H₃Cl₂F₃O Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD22199810 CAS Number: 151276-10-7 |