2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC910138-1G
PC910138-250MG
PC910138-5G
PC910138-25G
APOSPC910138-1GEA
394
EUR
APOSPC910138-1G
APOSPC910138-250MG
APOSPC910138-5G
APOSPC910138-25G
2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formula:
C₇H₃ClF₄O Peso molecolare: 214,545 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22580940 CAS Number: 128540-52-3 |